Tisk…
3,5-Lutidine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3,5-Dimethylpyridine
OR5347-1KG OR5347-250G OR5347-5KG
APOSOR5347-1KGEA 3740 CZK
APOSOR5347-1KG APOSOR5347-250G APOSOR5347-5KG
3,5-Lutidine 99%
3,5-Lutidine
Vzorec: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Bod varu: 169…170 °C
Bod tání: –7 °C
Hustota: 0,941 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006404
CAS číslo: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III