Tisk…
3,5-Dihydroxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5346-1G OR5346-25G OR5346-5G
APOSOR5346-1GEA 6220 CZK
APOSOR5346-1G APOSOR5346-25G APOSOR5346-5G
3,5-Dihydroxybenzonitrile 98%
3,5-Dihydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₅NO₂
Bod tání: 185…190 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016453
CAS číslo: 19179-36-3