3,4-Dibromobenzaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5345-1G
OR5345-5G
OR5345-25G
APOSOR5345-1GEA
622
CZK
APOSOR5345-1G
APOSOR5345-5G
APOSOR5345-25G
3,4-Dibromobenzaldehyde 99%
3,4-Dibromobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄Br₂O MW: 263.92 Bod tání: 69…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00236033 CAS číslo: 74003-55-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...