o-Anisic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Methoxybenzoic acid
OR5344-10KG
OR5344-1KG
OR5344-5KG
APOSOR5344-10KGEA
21490
CZK
APOSOR5344-10KG
APOSOR5344-1KG
APOSOR5344-5KG
o-Anisic acid 98%
o-Anisic acid
Vzorec:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol Bod varu: 200 °C Bod tání: 98…100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002431 CAS číslo: 579-75-9 |