Tisk…
4-Benzyloxybenzyl alcohol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5343-100G OR5343-25G
APOSOR5343-100GEA 4930 CZK
APOSOR5343-100G APOSOR5343-25G
4-Benzyloxybenzyl alcohol 95+%
4-Benzyloxybenzyl alcohol
Vzorec: C₁₄H₁₄O₂
Bod tání: 86…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004654
CAS číslo: 836-43-1