Tisk…
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Pentylbenzene-1-sulphonyl chloride, 4-Amylbenzenesulphonyl chloride, 4-Amylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR5342-1G OR5342-25G OR5342-5G
APOSOR5342-1GEA 622 CZK
APOSOR5342-1G APOSOR5342-25G APOSOR5342-5G
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₁H₁₅ClO₂S
MW: 246,76 g/mol
Bod tání: 39…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173759
CAS číslo: 73948-18-2
UN: 3261
ADR: 8,II