Tisk…
2-Mercaptothiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5341-1G OR5341-5G
APOSOR5341-1GEA 3070 CZK
APOSOR5341-1G APOSOR5341-5G
2-Mercaptothiazole 97%
2-Mercaptothiazole
Vzorec: C₃H₃NS₂
Bod tání: 79…80 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00022449
CAS číslo: 82358-09-6
EINECS: 423-680-4