Tisk…
2-Iodobutane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Butyl iodide, sec-Butyl iodide
OR5340-100G OR5340-500G
APOSOR5340-100GEA 1660 CZK
APOSOR5340-100G APOSOR5340-500G
2-Iodobutane 98%
2-Iodobutane
Vzorec: C₄H₉I
MW: 184,02 g/mol
Bod varu: 119…120 °C
Bod tání: –104 °C
Hustota: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 21 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001072
CAS číslo: 513-48-4
EINECS: 208-163-1
UN: 2390
ADR: 3,II