Tisk…
Pyrimidine-5-carboxylic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5339-1G OR5339-5G OR5339-10G
APOSOR5339-1GEA 622 CZK
APOSOR5339-1G APOSOR5339-5G APOSOR5339-10G
Pyrimidine-5-carboxylic acid 97+%
Pyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C5H4N2O2
MW: 124,10 g/mol
Bod tání: 259…261 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00856162
CAS číslo: 4595-61-3
EINECS: 224-994-2