Tisk…
2-Chlorobenzoyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5336-100G OR5336-25G
APOSOR5336-100GEA 1040 CZK
APOSOR5336-100G APOSOR5336-25G
2-Chlorobenzoyl chloride 97%
2-Chlorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄Cl₂O
Bod varu: 237…239 °C
Bod tání: –1 °C
Hustota: 1,38 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000660
CAS číslo: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
UN: 3265
ADR: 8,II