Tisk…
5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloroindoline
OR5335-1G OR5335-25G OR5335-5G
APOSOR5335-1GEA 2280 CZK
APOSOR5335-1G APOSOR5335-25G APOSOR5335-5G
5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole 97%
5-Chloro-2,3-dihydro-(1H)-indole
Vzorec: C₈H₈ClN
MW: 153,61 g/mol
Bod varu: 93…98 °C/0,4mmHg
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01941330
CAS číslo: 25658-80-4