Tisk…
2,6-Lutidin 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dimethylpyridine
OR5334-1KG OR5334-250G
APOSOR5334-1KGEA 4240 CZK
APOSOR5334-1KG APOSOR5334-250G
2,6-Lutidin 98+%
2,6-Lutidin
Vzorec: C₇H₉N
Bod varu: 143…145 °C
Bod tání: –6 °C
Hustota: 0,921 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006345
CAS číslo: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN: 1993
ADR: 3,III