Tisk…
2,5-Dimethylindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,5-Dimethyl-1H-indole
OR5331-1G OR5331-25G OR5331-5G
APOSOR5331-1GEA 622 CZK
APOSOR5331-1G APOSOR5331-25G APOSOR5331-5G
2,5-Dimethylindole
2,5-Dimethylindole
Vzorec: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Bod tání: 113…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005621
CAS číslo: 1196-79-8