Tisk…
2,6-Dichlorophenylboronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2,6-Dichlorophenyl)metaboric acid, 2,6-Dichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,6-dichlorophenyl)borane, (2,6-Dichlorophenyl)boronic acid
OR5330-5G OR5330-1G OR5330-10G
APOSOR5330-5GEA 622 CZK
APOSOR5330-5G APOSOR5330-1G APOSOR5330-10G
2,6-Dichlorophenylboronic acid 98%
2,6-Dichlorophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₅BCl₂O₂
Bod tání: 151…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064869
CAS číslo: 73852-17-2