Tisk…
3-Bromobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: m-Bromobenzoic Acid
OR5328-100G OR5328-25G
APOSOR5328-100GEA 3230 CZK
APOSOR5328-100G APOSOR5328-25G
3-Bromobenzoic acid 98%
3-Bromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Bod tání: 155…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002487
CAS číslo: 585-76-2
EINECS: 209-562-3