Tisk…
1-Pentene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5326-100G OR5326-25G
APOSOR5326-100GEA 7080 CZK
APOSOR5326-100G APOSOR5326-25G
1-Pentene 98%
1-Pentene
Vzorec: C₅H₁₀
Bod varu: 29…31 °C
Bod tání: –138 °C
Hustota: 0,64 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –50 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003567
CAS číslo: 109-67-1
UN: 1108
ADR: 3,I