Tisk…
1-Decanethiol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5323-100ML OR5323-2.5L OR5323-500ML
APOSOR5323-100MLEA 992 CZK
APOSOR5323-100ML APOSOR5323-2.5L APOSOR5323-500ML
1-Decanethiol 96%
1-Decanethiol
Vzorec: C₁₀H₂₂S
Bod varu: 114 °C/13mmHg
Bod tání: –26 °C
Hustota: 0,843 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004884
CAS číslo: 143-10-2
EINECS: 205-584-2