Tisk…
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5322-25G OR5322-5G OR5322-1G OR5322-10G
APOSOR5322-25GEA 0 CZK
APOSOR5322-25G APOSOR5322-5G APOSOR5322-1G APOSOR5322-10G
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
4-tert-Butyl-2-methylthiazole
Vzorec: C₈H₁₃NS
Bod varu: 174…175 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051643
CAS číslo: 15679-11-5