Tisk…
2-Methylpyridine-5-boronic acid hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methyl-3-pyridylboronic acid hydrochloride
OR53214-1G OR53214-5G OR53214-25G
APOSOR53214-1GEA 1540 CZK
APOSOR53214-1G APOSOR53214-5G APOSOR53214-25G
2-Methylpyridine-5-boronic acid hydrochloride 98%
2-Methylpyridine-5-boronic acid hydrochloride
Vzorec: C₆H₈BNO₂·HCl
MW: 173,40 g/mol
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2096333-73-0