Tisk…
Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-6-methyl-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate
OR53212-10G OR53212-1G OR53212-5G
APOSOR53212-10GEA 28370 CZK
APOSOR53212-10G APOSOR53212-1G APOSOR53212-5G
Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₁ClN₂O₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08063161
CAS číslo: 583878-42-6