Tisk…
Fmoc-trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR53199-1G OR53199-5G
APOSOR53199-1GEA 3480 CZK
APOSOR53199-1G APOSOR53199-5G
Fmoc-trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid 99%
Fmoc-trans-4-aminocyclohexane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₂₂H₂₃NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862343
CAS číslo: 147900-46-7