Tisk…
thiokyanatan draselný 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium rhodanide
OR5319-2.5KG OR5319-500G
APOSOR5319-2.5KGEA 6650 CZK
APOSOR5319-2.5KG APOSOR5319-500G
thiokyanatan draselný 98%
thiokyanatan draselný
Vzorec: KSCN
Bod varu: 500 °C
Bod tání: 172…175 °C
Hustota: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011413
CAS číslo: 333-20-0
EINECS: 206-370-1