3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Octahydrocyclopenta[c]pyrrole hydrochloride
OR53182-100G
APOSOR53182-100GEA
2110
CZK
APOSOR53182-100G
3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
Vzorec:
C7H14ClN MW: 147,65 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06411019 CAS číslo: 112626-50-3 |