Tisk…
1,5-Naphthyridin-3-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53176-100MG OR53176-250MG
APOSOR53176-100MGEA 9690 CZK
APOSOR53176-100MG APOSOR53176-250MG
1,5-Naphthyridin-3-ol 95%
1,5-Naphthyridin-3-ol
Vzorec: C₈H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11656382
CAS číslo: 14756-78-6