Tisk…
Kyselina sebaková
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, 1,10-Decanedioic acid
OR53173-1KG OR53173-250G OR53173-100G OR53173-500G
APOSOR53173-1KGEA 0 CZK
APOSOR53173-1KG APOSOR53173-250G APOSOR53173-100G APOSOR53173-500G
Kyselina sebaková
Kyselina sebaková
Vzorec: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Bod varu: 295 °C/100mmHg
Bod tání: 131…134 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004440
CAS číslo: 111-20-6