Tisk…
6-Chloro-1-hexene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53170-25G OR53170-5G
APOSOR53170-25GEA 7670 CZK
APOSOR53170-25G APOSOR53170-5G
6-Chloro-1-hexene
6-Chloro-1-hexene
Vzorec: C₆H₁₁Cl
Bod varu: 135…136 °C
Hustota: 0,896 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 29 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039391
CAS číslo: 928-89-2
UN: 1993
ADR: 3,III