Tisk…
Ethyl-5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53168-1G OR53168-5G
APOSOR53168-1GEA 622 CZK
APOSOR53168-1G APOSOR53168-5G
Ethyl-5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Vzorec: C₅H₇N₃O₃
Bod tání: 200…205 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03425200
CAS číslo: 4970-53-0