Tisk…
Phenyl acetate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Acetic acid phenyl ester
OR5316-100G OR5316-250G OR5316-1KG
APOSOR5316-100GEA 622 CZK
APOSOR5316-100G APOSOR5316-250G APOSOR5316-1KG
Phenyl acetate 97%
Phenyl acetate
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136.15
Bod varu: 196 °C
Hustota: 1.075 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008699
CAS číslo: 122-79-2
EINECS: 204-575-0
Merck Index: 12,07421