Tisk…

2-Toluoyl chloride 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR5314-100G OR5314-500G
APOSOR5314-100GEA 1870 CZK
APOSOR5314-100G APOSOR5314-500G
2-Toluoyl chloride 98%
2-Toluoyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO
Bod varu: 88…90 °C/12mmHg
Hustota: 1,187 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000668
CAS číslo: 933-88-0
EINECS: 213-273-8
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR