Tisk…
Fmoc-O-trityl-L-threonine 98.5+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Fmoc-Thr(Trt)-OH, (2S,3R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(trityloxy)butanoic acid
OR53138-1G OR53138-25G OR53138-5G
APOSOR53138-1GEA 3740 CZK
APOSOR53138-1G APOSOR53138-25G APOSOR53138-5G
Fmoc-O-trityl-L-threonine 98.5+%
Fmoc-O-trityl-L-threonine
Vzorec: C₃₈H₃₃NO₅
MW: 583.684 g/mol
Bod tání: 70…75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00237034
CAS číslo: 133180-01-5