Tisk…
(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)pyridine, 4-Bromo-2-pyridinemethanol, (4-Bromopyridin-2-yl)methanol
OR53132-5G
APOSOR53132-5GEA 1820 CZK
APOSOR53132-5G
(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
(4-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188,0200 g/mol
Bod tání: 49…54 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09800557
CAS číslo: 131747-45-0