Tisk…
5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53121-25G OR53121-5G
APOSOR53121-25GEA 3810 CZK
APOSOR53121-25G APOSOR53121-5G
5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
5-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇ClO₂
MW: 170,60 g/mol
Bod tání: 75…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00033854
CAS číslo: 7035-09-8