Tisk…
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazolane-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53118-1G OR53118-5G
APOSOR53118-1GEA 6650 CZK
APOSOR53118-1G APOSOR53118-5G
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazolane-2-carboxylic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazolane-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₅NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569306
CAS číslo: 141783-63-3