Tisk…
2,7-Dibromophenanthrene-9,10-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53109-25G
APOSOR53109-25GEA 2530 CZK
APOSOR53109-25G
2,7-Dibromophenanthrene-9,10-dione
2,7-Dibromophenanthrene-9,10-dione
Vzorec: C₁₄H₆Br₂O₂
MW: 366,01 g/mol
Bod tání: 331 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03931078
CAS číslo: 84405-44-7