Tisk…
1,6-Dibromopyrene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53108-25G OR53108-5G
APOSOR53108-25GEA 3740 CZK
APOSOR53108-25G APOSOR53108-5G
1,6-Dibromopyrene 98%
1,6-Dibromopyrene
Vzorec: C₁₆H₈Br₂
MW: 360.05 g/mol
Bod tání: 230 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09263746
CAS číslo: 27973-29-1