Tisk…
1,7-Heptanediol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,7-Dihydroxy heptane
OR53104-25G OR53104-5G OR53104-100G
APOSOR53104-25GEA 4100 CZK
APOSOR53104-25G APOSOR53104-5G APOSOR53104-100G
1,7-Heptanediol 98%
1,7-Heptanediol
Vzorec: C₇H₁₆O₂
MW: 132,2 g/mol
Bod varu: 259 °C
Bod tání: 17…19 °C
Hustota: 0,95 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002987
CAS číslo: 629-30-1