Tisk…
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Hydroxy-1,3-Phenylenediammonium Dichloride, 2,4-Diaminophenol Dihydrochloride, Amidol
OR53100-100G OR53100-25G
APOSOR53100-100GEA 3940 CZK
APOSOR53100-100G APOSOR53100-25G
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
2,4-Diaminophenol dihydrochloride
Vzorec: C₆H₁₀Cl₂N₂O
Bod tání: 222 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012979
CAS číslo: 137-09-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III