Tisk…
Hexylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Hexylamine, 1-Aminohexane
OR5310-1L OR5310-250ML
APOSOR5310-1LEA 8070 CZK
APOSOR5310-1L APOSOR5310-250ML
Hexylamine
Hexylamine
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Bod varu: 129…131 °C
Bod tání: –19 °C
Hustota: 0,773 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008240
CAS číslo: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
UN: 2734
ADR: 8+3,I