Tisk…
5-Nitrobenzimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Nitro-1H-benzimidazole
OR53095-100G OR53095-25G
APOSOR53095-100GEA 3740 CZK
APOSOR53095-100G APOSOR53095-25G
5-Nitrobenzimidazole
5-Nitrobenzimidazole
Vzorec: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Bod tání: 207…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005604
CAS číslo: 94-52-0