Tisk…
Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl p-methoxyhydrocinnamate, Methyl 3-(4-methoxyphenyl)propanoate
OR53092-1G OR53092-5G
APOSOR53092-1GEA 622 CZK
APOSOR53092-1G APOSOR53092-5G
Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate 98%
Methyl-3-(4-methoxyphenyl)propanoate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Bod varu: 120 °C
Bod tání: 37…41 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01923356
CAS číslo: 15823-04-8