Tisk…
4-Nitro-o-phenylenediamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Nitro-1,2-phenylenediamine, 4-Nitrobenzene-1,2-diamine
OR53090-100G OR53090-25G
APOSOR53090-100GEA 1290 CZK
APOSOR53090-100G APOSOR53090-25G
4-Nitro-o-phenylenediamine
4-Nitro-o-phenylenediamine
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
Bod tání: 199…201 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007724
CAS číslo: 99-56-9
EINECS: 202-766-3