Tisk…
Boc-S-trityl-L-homocysteine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53086-1G OR53086-250MG
APOSOR53086-1GEA 1910 CZK
APOSOR53086-1G APOSOR53086-250MG
Boc-S-trityl-L-homocysteine
Boc-S-trityl-L-homocysteine
Vzorec: C₂₈H₃₁NO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672309
CAS číslo: 201419-16-1