Tisk…
3-Hydroxybenzhydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53082-1G OR53082-25G OR53082-5G
APOSOR53082-1GEA 622 CZK
APOSOR53082-1G APOSOR53082-25G APOSOR53082-5G
3-Hydroxybenzhydrazide
3-Hydroxybenzhydrazide
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod tání: 157…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014759
CAS číslo: 5818-06-4
EINECS: 227-389-1