4'-Brom-3'-methyloacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4'-Bromo-3'-methoxyacetophenone
OR53079-1G
OR53079-250MG
APOSOR53079-1GEA
2480
CZK
APOSOR53079-1G
APOSOR53079-250MG
4'-Brom-3'-methyloacetophenone
4'-Brom-3'-methyloacetophenone
Vzorec:
C₉H₉BrO MW: 229.0706 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17169058 CAS číslo: 50870-44-5 |