Tisk…
4-Amino-N,N-dimethylaniline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N,N-Dimethylbenzene-p-diamine, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediamine, N,N-Dimethylbenzene-1,4-diamine, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine
OR5307-250G OR5307-50G
APOSOR5307-250GEA 9260 CZK
APOSOR5307-250G APOSOR5307-50G
4-Amino-N,N-dimethylaniline 96%
4-Amino-N,N-dimethylaniline
Redox indicator.
Vzorec: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Bod varu: 262 °C
Bod tání: 34…38 °C
Bod vzplanutí: 130 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007860
CAS číslo: 99-98-9
EINECS: 202-807-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II