Tisk…
Methyl benzenesulphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5306-100G OR5306-1KG OR5306-500G
APOSOR5306-100GEA 744 CZK
APOSOR5306-100G APOSOR5306-1KG APOSOR5306-500G
Methyl benzenesulphonate 98%
Methyl benzenesulphonate
Vzorec: C₇H₈O₃S
Bod varu: 147…150 °C/13mmHg
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1,269 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014737
CAS číslo: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
UN: 3265
ADR: 8,III