Tisk…
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-2-(p-tolyl)acetic acid, H-DL-4-Me-Gly-OH
OR53059-1G OR53059-5G
APOSOR53059-1GEA 2070 CZK
APOSOR53059-1G APOSOR53059-5G
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid 98%
2-Amino-2-(4-methylphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665357
CAS číslo: 13227-01-5