Tisk…
Methyl-3-hydroxybenzoate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
OR5305-1KG OR5305-250G OR5305-500G
APOSOR5305-1KGEA 8270 CZK
APOSOR5305-1KG APOSOR5305-250G APOSOR5305-500G
Methyl-3-hydroxybenzoate 99%
Methyl-3-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₈O₃
MW: 152.15
Bod varu: 280…281 °C/708mmHg
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002295
CAS číslo: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5