Tisk…
4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR53047-25G
APOSOR53047-25GEA 2030 CZK
APOSOR53047-25G
4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
4-Chloro-6,7-bis(2-methoxyethoxy)quinazoline
Vzorec: C₁₄H₁₇ClN₂O₄
MW: 312,7500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09751265
CAS číslo: 183322-18-1