Tisk…
2,5-Dichloro-3-nitrobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR53044-5G
APOSOR53044-5GEA 4730 CZK
APOSOR53044-5G
2,5-Dichloro-3-nitrobenzoic acid 95%
2,5-Dichloro-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃Cl₂NO₄
MW: 236,01 g/mol
Bod tání: 216…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014691
CAS číslo: 88-86-8
EINECS: 201-862-2